Learn More
Glutamate Dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-54700-25ul
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18653838
  • 369.00€ / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Glutamate Dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects Glutamate Dehydrogenase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glutamate Dehydrogenase
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
EC 1.4.1, EC 1.4.1.3, GDH, GDH 1, GDH1, GLUD, glutamate dehydrogenase (NAD(P)+), glutamate dehydrogenase 1, glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial, MGC132003
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of human Glutamate Dehydrogenase antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
GLUD1
This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:KPCNHVLSLSFPIRRDDGSWEVIEGYRAQHSQHRTPCKGGIRYSTDVSVDEVKALASLMTYKCAVVDVPFGGAKAGVKINPKN
25 μL
Cellular Markers, Diabetes Research, Mitochondrial Markers, Neuroscience
2746
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only