Learn More
Glycérol, puriss., conforme aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, FCC, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Catalog Number 15621480
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, anhydre, 99,0-101,0 % (alcalimétrique)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Point d’ébullition 290°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Résidus d’allumage ≤0.01% (as SO4)
Température d’allumage 698°F
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.474(lit.)
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (calc. on H2O free substance)
Qualité puriss.
Forme physique Liquide