missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycophorin A Antibody (JE32-24), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32393
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Glycophorin A Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Glycophorin A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 | |
| CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR | |
| Synthetic peptide within Human Glycophorin A aa 115-150/ 150. (Uniprot: P02724) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 2993 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| JE32-24 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu