missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GM-CSF Antibody (lenzilumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Human Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals™ NBP3-28667-100ug

Code nomenclature Nacres: NA.46

278.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30045332

  • 326.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

GM-CSF
Monoclonal
Unconjugated
P04141
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
lenzilumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
CSF2/ GM-CSF
100 μg
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
1437
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis