missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSF Antibody (SPM469), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18162089 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18162089 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18162089 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP234774AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GM-CSF
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone SPM469
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gène colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Symboles de gène(s) CSF2
Espèces hôtes Rat
Immunogène Recombinant human GM-CSF protein (Uniprot: P04141)
Poids moléculaire de l’antigène 22 kDa
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1437
Spécificité du test Granulocyte/macrophage - Colony-stimulating factor (GM-CSF) is a hematopoietic factor that is produced by activated T-cells, B-cells, mast cells, macrophages, fibroblasts, and endothelial cells. In addition to supporting colony formation of granulocyte/macrophage progenitors, GM-CSF is a growth factor for erythroid, megakaryocyte, and eosinophil progenitors.
Espèces cibles Human, Primate
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.