missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GM-CSFR alpha Antibody (009), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89610AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GM-CSFR alpha Monoclonal specifically detects GM-CSFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
Spécification
| GM-CSFR alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 9 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| CD116, CD116 antigen, CDw116, colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit, colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity(granulocyte-macrophage), CSF2R, CSF2RAX, CSF2RAY, CSF2RX, CSF2RY, GM-CSF receptor alpha subunit, GMCSFR, GM-CSF-R-alpha, GMCSFR-alpha, GMR, GMR-alpha, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor alpha chain, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha, MGC3848, MGC4838 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GM-CSFR alpha (P15509-1; Met1-Gly320). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1438 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu