missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSFR alpha Antibody (15), PerCP, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-89611PCP

Code nomenclature Nacres: NA.46

520.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18673650

  • 607.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

GM-CSFR alpha Monoclonal antibody specifically detects GM-CSFR alpha in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

GM-CSFR alpha
Monoclonal
PerCP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
15
ELISA
CD116, CD116 antigen, CDw116, colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit, colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity(granulocyte-macrophage), CSF2R, CSF2RAX, CSF2RAY, CSF2RX, CSF2RY, GM-CSF receptor alpha subunit, GMCSFR, GM-CSF-R-alpha, GMCSFR-alpha, GMR, GMR-alpha, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor alpha chain, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha, MGC3848, MGC4838
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GM-CSFR alpha (Uniprot#: P15509-1; Met 1-Gly 320).
0.1 mL
Cancer
1438
Store at 4C in the dark.
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis