missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GMAP-210 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GMAP-210 |
|---|---|
| Concentration | 0.37 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16824915
|
Proteintech
26456-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16814915
|
Proteintech
26456-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Trip230 gene encodes a protein of 1,978 amino acids with an estimated molecular mass of 230 kDa. The gene is located on chromosome 14q31, which is in a region associated with genetic alterations and thyroid hormone response abnormalities. The Trip230 protein interacts with Rb and thyroid hormone receptor (TR) using two distinct domains. Complex formation with Rb is in a hormone independent manner, but when Trip230 forms a complex with TR, it is in a thyroid hormone-dependent manner. After T3 treatment, Trip230 is phosphorylated and transported to the nucleus, suggesting that phosphorylation may be important for its nuclear translocation.Spécification
| GMAP-210 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q15643 | |
| 9321 | |
| GMAP-210 Fusion Protein Ag13867 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRIP11 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CEV14, GMAP 210, GMAP-210, TR interacting protein 11, TRIP 11, TRIP11, TRIP230 | |
| TRIP11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit