missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GMDS Antibody (OTI2A1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 30025863 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30025863 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30025863 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270835APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GMDS Monoclonal antibody specifically detects GMDS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GMDS
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2A1
Conjugué APC
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène EC 4.2.1.47, GDP-D-mannose dehydratase, GDP-mannose 4,6-dehydratase, GMDGDP-mannose 4,6 dehydratase, SDR3E1, short chain dehydrogenase/reductase family 3E, member 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human GMDS (NP_001491) produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2762
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.