Learn More
GMPS Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18189341 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18189341 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18189341 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP216696
Rabbit Polyclonal Antibody
GMPS Polyclonal specifically detects GMPS in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GMPS
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.69mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000
Formule 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Numéro d’ordre du gène P49915
Alias de gène EC 6.3.5.2, Glutamine amidotransferase, GMP synthase, GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], GMP synthetase, guanine monphosphate synthetase, guanosine 5'-monophosphate synthase, MLL/GMPS fusion protein
Symboles de gène(s) GMPS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GMP synthase. The exact sequence is proprietary.
Poids moléculaire de l’antigène 77 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8833
Spécificité du test Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (96%), Chicken (91%), Rat (97%), Zebrafish (85%), Bovine (97%).
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only