Learn More
GNB2 Antibody (G4) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498347 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498347 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498347 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327949MFV610
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Monoclonal Antibody
GNB2 Monoclonal specifically detects GNB2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GNB2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone G4
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène beta-2 subunit, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) beta subunit 2, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) subunit beta-2, signal-transducing guanine nucleotide-binding regulatory protein beta subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide derived from mouse GNB2 (RKACGDSTLTQITAGLD)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, GPCR, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2783
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1