missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNG11 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
433.00€ - 589.00€
Spécification
| Antigène | GNG11 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18496720
|
Novus Biologicals
NBP1-81811-25ul |
25 μL |
433.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18239855
|
Novus Biologicals
NBP1-81811 |
0.1 mL |
589.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GNG11 Polyclonal specifically detects GNG11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| GNG11 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| GNGT11G protein gamma-11 subunit, guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 11, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) gamma-11 subunit, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-11 | |
| GNG11 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 2791 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EQLRKEVKLQRQQVSKCSEEIKNY | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit