Learn More
GNL3 Monoclonal Antibody (OTI6F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA813295S
Description
GNL3 Monoclonal antibody specifically detects GNL3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| GNL3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BVP2 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 26354 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI6F1 | |
| Unconjugated | |
| GNL3 | |
| C77032; E2IG3; E2-induced gene 3 protein; estradiol-induced nucleotide binding protein; G protein nucleolar 3; Gnl3; guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar); guanine nucleotide-binding protein-like 3; MGC800; NNP47; novel nucleolar protein 47; Ns; nucleolar GTP-binding protein 3; Nucleostemin | |
| Full length human recombinant protein of human GNL3 (NP_055181) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.