Learn More
GnRHR Antibody (GNRHR/768), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Code produit 18604996 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604996 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604996 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311436APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.81€
    731.85€ / 0.1mL
    Économisez 104.96€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
GnRHR Monoclonal specifically detects GnRHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GnRHR
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GNRHR/768
Conjugué APC
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène GnRH receptor, GnRH-R, GNRHR1, gonadotropin-releasing hormone (type 1) receptor 1, gonadotropin-releasing hormone receptor, GRHR, leutinizing-releasing hormone receptor, LHRHRleutinizing hormone releasing horomone receptor, LRHR, luliberin receptor, type I GnRH receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human GNRHR protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2798
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus