missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goblet Cells Antibody (FIS 3G12/3), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18708511 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18708511 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18708511 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250414MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Goblet Cells Monoclonal antibody specifically detects Goblet Cells in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Goblet Cells
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone FIS 3G12/3
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Lysate of fish gut intestine
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.