Learn More
Golgi Complex Antibody (GLG1/2829R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18604207 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604207 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604207 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308396PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Golgi Complex
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GLG1/2829R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus