Learn More
GOLPH3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Code produit 18620450 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620450 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620450 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318486AF405
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GOLPH3 Polyclonal specifically detects GOLPH3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GOLPH3
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Coat protein GPP34, FLJ90675, Golgi phosphoprotein 3, golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), golgi protein, golgi-associated protein, GOPP1, GPP34coat-protein, MIDASgolgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Mitochondrial DNA absence factor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recognizes region between residues Between between 1 and 50..
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64083
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus