Learn More
GORAB Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA505076
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17573072
  • 540.87€ / 100µL
Description
GORAB encodes a member of the golgin family, a group of coiled-coil proteins localized to the Golgi. The encoded protein may function in the secretory pathway. The encoded protein, which also localizes to the cytoplasm, was identified by interactions with the N-terminal kinase-like protein, and thus it may function in mitosis.
Spécification
Spécification
GORAB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q5T7V8
GORAB
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human GORAB produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1G2
Unconjugated
GORAB
GO, NTKLBP1, SCYL1BP1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
92344
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.