Learn More
GORAB Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA505076S
Description
GORAB Monoclonal antibody specifically detects GORAB in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| GORAB | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| B1H222, Q5T7V8, Q8BRM2 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 304923, 490349, 92344, 98376 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1G2 | |
| Unconjugated | |
| Gorab | |
| AI467484; dynactin 1, isoform 1; dynactin 1 (p150, Glued homolog); p150, Glued homolog; 150 kDa dynein-associated polypeptide; p150-glued; GO; golgin, RAB6 interacting; golgin, RAB6-interacting; Gorab; hNTKL-BP1; mNTKL-BP1; N-terminal kinase-like-binding protein 1; NTKL-binding protein 1; NTKLBP1; NTKL-BP1; RAB6-interacting golgin; RAB6-interacting golgin-like protein; SCY1-like 1 binding protein 1; SCY1-like 1-binding protein 1; SCYL1-binding protein 1; Scyl1bp1; SCYL1-BP1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human GORAB produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.