Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en polypropylène à base conique
Compatibilité avec les rotors standard. Les tubes à essai en PP à base conique Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis vert.
226.00€ - 238.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | PP |
Forme du fond | Conique |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Closure Included | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Closure Included | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15193957
|
Gosselin™
TC50-01 |
Oui | Non stérile |
226.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11763274
|
Gosselin™
TC50-04 |
Oui | Stérile |
238.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Produit stérile
- Tubes à centrifuger
- Avec certificat de stérilité détachable
Spécification
Naturel | |
PP | |
Oui | |
Oui |
50 mL | |
Conique | |
29,2 mm |