Learn More
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Fabrication en PS. Les tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™ conviennent aux applications cliniques, agroalimentaires et industrielles.
Marque: Gosselin TR95-24
231.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.87700kg
Description
- Base circulaire
- PS
- Couleur naturelle (transparente)
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Certifié CE, N° 1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
PEBD | |
10 mL | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
1 000/carton | |
Non stérile | |
Oui; Bouchon á ailettes |
Rouge | |
Naturel | |
PS | |
250BG | |
Non | |
15,4 mm | |
Tube à essai |