Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 6490-MSM7-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15920868
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker)
Cytoplasmic
PMEL/2037
Unconjugated
Mouse
90-100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6490
IgG1 κ
Immunohistochemistry, ELISA
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502)
SK-MEL-28 cells or Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.