missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gp210 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | gp210 |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16856674
|
Proteintech
16909-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16846674
|
Proteintech
16909-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NUP210 nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex.Spécification
| gp210 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P11654, Q8TEM1, Q9QY81 | |
| 23225, 54563, 58958 | |
| gp210 Fusion Protein Ag10533 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NUP210 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| gp210, KIAA0906, Nuclear pore protein gp210, nucleoporin 210kDa, Nucleoporin Nup210, NUP210, POM210 | |
| Nup210 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit