missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR34 Antibody (419859), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 30058752 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30058752 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058752 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4617R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GPR34 Monoclonal antibody specifically detects GPR34 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GPR34
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 419859
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène G protein-coupled receptor 34, probable G-protein coupled receptor 34
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR34, Accession # Q9UPC5
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2857
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.