Learn More
GPR56 Antibody (2446B), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Code produit 18620310 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620310 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620310 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB46361MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.77€
    574.35€ / 0.1mL
    Économisez 90.42€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GPR56 Monoclonal specifically detects GPR56 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GPR56
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 2446B
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BFPP, G protein-coupled receptor 56,7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, TM7LN4G-protein coupled receptor 56, TM7XN1DKFZp781L1398
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR56, Met1-Val345, Accession # Q9Y653
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9289
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus