missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR97 Antibody (CL11474) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
GPR97 Monoclonal antibody specifically detects GPR97 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | GPR97 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL11474 |
| Conjugué | Alexa Fluor 350 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | G protein-coupled receptor 97, Pb99, PGR26G-protein coupled receptor PGR26, probable G-protein coupled receptor 97 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86Y34, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?