Learn More
Gr-1/Ly-6G Antibody (RB6-8C5), DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18068015 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18068015 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18068015 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1037L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.89€
    672.00€ / 0.1mL
    Économisez 112.89€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Gr-1/Ly-6G
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone RB6-8C5
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25
Espèces hôtes Rat
Immunogène The immunogen for this antibody is Ly-6G (Gr-1, Gr1).
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 58530
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b