Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 10
Utilisés pour les analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
Marque:  Sartorius™ FT-4-352-270
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10046801
  • 268.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-01-2023
Description
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
  • Résistants à l’humidité
  • Fournis en rouleaux, feuilles, disques et filtres pliés ainsi que dans des formats découpés conformément aux spécifications du client
Spécification
Spécification
Plié
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
100/boîte
Papier filtre qualitatif
270 mm
Linters de coton et pâte raffinée
10
0,33 mm
270 mm