Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 10
Utilisés pour les analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
164.00€ - 595.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Vitesse de filtration | 7,5 μm/s |
À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
Qualité | 10 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10046801
|
Sartorius™
FT-4-352-270 |
270 mm |
281.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10460462
|
Sartorius™
FT-4-352-185 |
185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11716295
|
Sartorius™
FT-4-352-385 |
385 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10174031
|
Sartorius™
FT-4-352-125 |
125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10002311
|
Sartorius™
FT-4-352-240 |
240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10421042
|
Sartorius™
FT-4-352-320 |
320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10602222
|
Sartorius™
FT-4-352-150 |
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
- Résistants à l’humidité
- Fournis en rouleaux, feuilles, disques et filtres pliés ainsi que dans des formats découpés conformément aux spécifications du client
Spécification
Plié | |
7,5 μm/s | |
10 | |
0,33 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |