Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 10
Utilisés pour les analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
Marque: Sartorius™ FT-4-352-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
- Résistants à l’humidité
- Fournis en rouleaux, feuilles, disques et filtres pliés ainsi que dans des formats découpés conformément aux spécifications du client
Spécification
Plié | |
7,5 μm/s | |
10 | |
0,33 mm | |
240 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif | |
240 mm |