Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1103
Pour l’élimination des particules fines
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Papier lisse épais
- Résistant à l’humidité
Spécification
Disque lisse | |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack | |
47 mm |
Cellulose | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
47 mm |