Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1103
Pour l’élimination des particules fines
3.75€ - 548.12€
Spécification
Matériau | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 12 to 16 μm |
Porosité | 12 to 16 μm |
À utiliser avec (application) | For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar |
Qualité | 1103 |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11739995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11780016
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11720026
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 800 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11749995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11759995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11769995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11779995
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11780006
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11709995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11719995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 55 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11730016
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11729995
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11760006
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 800 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Papier lisse épais
- Résistant à l’humidité
Spécification
Cellulose | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack |