Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1103
Pour l’élimination des particules fines
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12150kg
Description
- Papier lisse épais
- Résistant à l’humidité
Spécification
Disque lisse | |
12 à 16 μm | |
Pour les colorants, l’éther, les solutions à base d’alcool, les eaux de Cologne, les solutions salines, les extraits végétaux, les solutions capillaires, les parfums, les teintures, les jus de saccharine, le vinaigre | |
100boîte | |
90 mm |
Cellulose | |
12 à 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
90 mm |