Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1103
Pour l’élimination des particules fines
Marca: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Detalles adicionales : Poids : 0.31500kg
Descripción
- Papier épais lisse
- Résistants à l’humidité
Especificaciones
Disque uni | |
12 à 16 μm | |
Pour les colorants, l’éther, les solutions à base d’alcool, les eaux de Cologne, les solutions salines, les extraits végétaux, les solutions capillaires, les parfums, les teintures, les jus de saccharine, le vinaigre | |
100/boîte | |
150 mm |
Cellulose | |
12 à 16 μm | |
1103 | |
0,3mm | |
150 mm |