Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 111 pour filtration rapide
Pour une filtration rapide des particules.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Qualité pure
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha de près de 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0.06 %
Applications
- Utilisé pour les précipités grossiers et volumineux comme les hydroxides et les sulphures
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
12 to 15 μm | |
111 | |
0.2 mm | |
320 mm |
Disque lisse | |
12 to 15 μm | |
For coarse and voluminous precipitates like Hydroxides and Sulphides | |
100 Pack | |
320 mm |