Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 111 pour filtration rapide
Pour une filtration rapide des particules.
5.35€ - 142.00€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Porosité | 12 to 15 μm |
À utiliser avec (application) | For coarse and voluminous precipitates like Hydroxides and Sulphides |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11764233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 185 mm |
63.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11495208
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 240 mm |
41.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11425208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 110 mm |
13.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11435208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 125 mm |
14.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11445208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 150 mm |
18.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11455208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 185 mm |
10.94€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704173
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 240 mm |
36.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11495198
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 55 mm |
8.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11415208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 90 mm |
10.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11405208
|
Fisherbrand™
|
Disque uni | 70 mm |
8.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11734233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11744233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11774233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 210 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11754233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11794163
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 210 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11405218
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11750215
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11770215
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 385 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11730215
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 42.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11740215
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 45 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11720215
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11780215
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724233
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11475208
|
Fisherbrand™
|
Disque plié | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Qualité pure
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha de près de 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0.06 %
Applications
- Utilisé pour les précipités grossiers et volumineux comme les hydroxides et les sulphures
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
12 to 15 μm | |
For coarse and voluminous precipitates like Hydroxides and Sulphides | |
100 Pack |
Cellulose | |
12 to 15 μm | |
111 | |
0.2 mm |