Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 111 pour filtration rapide
Pour une filtration rapide des particules.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Description
- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %
Application
- Utilisé pour les précipités volumineux épais comme les hydroxydes, les sulfures
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Teneur en cendres : 0,06% | |
Cellulose | |
12 à 15 μm | |
111 | |
0,2 mm | |
185 mm |
Disque plié | |
12 à 15 μm | |
Pour les précipités grossiers et volumineux comme les hydroxides et les sulphures | |
Lot de 100 | |
185 mm |