Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1290, format disque
Les papiers qualitatifs de grade 1290, format disque de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-208-050
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15972900
  • 11.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
  • Résistants à l’état humide.
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
  • Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
Spécification
84 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
100 s
100 / boîte
50 mm
Disque
3 à 5 μm
1290
0,15 mm