Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1290, format disque
Les papiers qualitatifs de grade 1290, format disque de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
11.30€ - 70.60€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 3 à 5 μm |
Vitesse de filtration | 100 s |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
15972900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-208-050 |
50 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15982900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-208-330 |
330 mm |
70.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistants à l’état humide.
- Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
- Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Specifications
84 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
100 s | |
100 / boîte |
Disque | |
3 à 5 μm | |
1290 | |
0,15 mm |