Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1291
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque: Sartorius™ FT-4-209-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres de <0,1 %
- Précipités cristallins très fins
- Filtrage fin, dense, lent
- Fournis dans un format plié
Spécification
Plié | |
2 à 3 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif | |
110 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
180 μm/s | |
1291 | |
0,16 mm | |
110 mm |