Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1292
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque:  Sartorius™ FT-4-210-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10052261
  • 137.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres de <0,1 %
  • Précipités cristallins fins
  • Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
  • Fournis dans un format plié
Spécification
Spécification
Plié
5 à 8 μm
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
100/boîte
Papier filtre qualitatif
320 mm
Linters de coton et pâte raffinée
50 μm/s
1292
0,17 mm
320 mm