Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de qualité 132
Utilisés à des fins analytiques exigeant une faible teneur en cendres
Marque:  Sartorius™ FT-4-329-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10042291
  • 52.20€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-01-2023
Description
  • En linters de coton et pâte raffinée
  • À faible teneur en phosphate et potassium
  • Teneur en cendres : <0,02 % conformément à la norme DIN 54370.
  • Pour la détermination du phosphate ou du sodium
Spécification
Spécification
Plié
5 à 7 μm
132
0,17 mm
185 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres
100/boîte
Papier filtre qualitatif
185 mm