Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 292, format disque
Les papiers qualitatifs de grade 292, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives nécessitant une faible teneur en cendres.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-205-050
Informations supplémentaires : Poids : 0.01700kg
Code produit. 15922890
  • 11.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Spécification
87 g/m2
Linters de coton (faible teneur en azote et en nitrates ; < 0,06% de cendres)
45 s
100 / boîte
50 mm
Disque
5 à 8 μm
292
0,18 m