Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, disques
Les papiers crêpés Sartorius Stedim Biotech™ de grade 37/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques, sont adaptés aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-480-070
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
- Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Filtration très rapide, pore large
- Résistants à l’humidité
Spécification
135 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
4 s | |
50 / boîte | |
70 mm |
Disque | |
15 μm | |
37/N | |
0,5 mm |