Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, plié
Le papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques de Sartorius Stedim Biotech™, est adapté aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-480-320
Informations supplémentaires : Poids : 1.47200kg
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
- Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Filtration très rapide, pore large
- Résistants à l’humidité
Spécification
135 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
4 s | |
0,5 mm |
Plié | |
15 μm | |
37/N | |
320 mm |