Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, plié
Le papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques de Sartorius Stedim Biotech™, est adapté aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
251.00€ - 411.00€
Spécification
Poids de base | 135 g/m2 |
---|---|
Format | Plié |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 15 μm |
Vitesse de filtration | 4 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15913010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-240 |
240 mm |
251.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15923010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-320 |
320 mm |
259.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15933010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-400 |
400 mm |
374.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15943010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-500 |
500 mm |
411.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
- Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Filtration très rapide, pore large
- Résistants à l’humidité
Spécification
135 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
4 s | |
0,5 mm |
Plié | |
15 μm | |
37/N |