Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, plié
Le papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques de Sartorius Stedim Biotech™, est adapté aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-480-400
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15933010
  • 374.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
  • Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
  • Filtration très rapide, pore large
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
135 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
4 s
0,5 mm
Plié
15 μm
37/N
400 mm