Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 392, pliés
Les papiers quantitatifs de grade 392, pliés de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-105-125
Informations supplémentaires : Poids : 0.13700kg
Code produit. 15962980
  • 69.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
  • Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
  • Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
Spécification
Spécification
84 g/m2
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
50 s
100 / boîte
125 mm
Plié
5 à 8 μm
392
0,17 mm