Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 392, pliés
Les papiers quantitatifs de grade 392, pliés de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
69.30€ - 102.00€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Plié |
Matériau | 100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) |
Particle Retention | 5 à 8 μm |
Vitesse de filtration | 50 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-110 |
110 mm |
69.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-125 |
125 mm |
69.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15972980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-185 |
185 mm |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
- Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
- Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
Spécification
84 g/m2 | |
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) | |
50 s | |
100 / boîte |
Plié | |
5 à 8 μm | |
392 | |
0,17 mm |