Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse, de grade 4b, pour analyses qualitatives et techniques, format feuille
Le papier lisse, de grade 4 b pour analyses qualitatives et techniques, de Sartorius Stedim Biotech™, format feuille, est adapté aux applications analytiques et techniques et présente un filtrage rapide moyen.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-309-450450Q
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15992750
  • 206.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Fabriqué en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Filtrage moyen rapide
  • Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
75 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
22 s
500 / boîte
Papier filtre qualitatif
Feuille
8 à 12 μm
4 b
0,15 μm
450 x 450 mm